Få mere at vide
Bufferopløsning pH6,87 BS formuleret, standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| MDL nummer | 282720 |
| Emballage | Plastbeholder |