Få mere at vide
Bufferopløsning pH6,00 (fosfat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10690404 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10690404 500 ml 500ml
10000210 1 l 1 L
10685682 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10690404 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2840/08
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Bufferopløsning pH6,00 (fosfat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical , Antal: 1L, CAS: 7778-77-0, farveløs, emballage: HDPE plastflaske, pH: 6, MDL-nummer: 81857, fysisk form: flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7778-77-0
Farve Farveløs
pH 6
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
MDL nummer 81857
Emballage HDPE plastikflaske