Få mere at vide
Bufferopløsning pH5,00 (phthalat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10609483 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10609483 500 ml 500ml
10588230 1 l 1 L
10294430 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10609483 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2830/08
 Begrænset vare
På lager
Bufferopløsning pH5,00 (phthalat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 877-24-7
Farve Farveløs
pH 5
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
MDL nummer 13070
Emballage HDPE plastikflaske