Få mere at vide
Bufferopløsning pH4,00 (phthalat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10545151 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10545151 500 mL HDPE plastikflaske 500ml
10675492 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10030190 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10040190 5 L HDPE plastikflaske 5 L
10305950 10 L Taske i æske 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10545151 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2820/08
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Bufferopløsning pH4,00 (phthalat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling
Klar til brug til pH-måling.
Hver løsning er let at identificere ved dens farve, hvilket sparer tid og reducerer fejl.
Vores bufferløsninger er en højkvalitets og pålidelig serie af produkter, der sikrer nøjagtige resultater for kalibrering/titrering.
  • Standard og farvekodede bufferløsninger
  • Fremstillet til en tolerance på± 0,02 pH-enheder
  • Nøjagtigt standardiseret og mærket med lot-specifik pH ved 20 °C
  • Alle buffere kan spores til NIST og BS 1647 standard
  • Pakket i HDPE-beholdere for at hjælpe med at beskytte produkternes integritet og sikre sikker håndtering (refererer til 1L, 2,5L og 5L mængder)
  • Standardbuffere er tilgængelige i området pH2 til pH10
  • Farvekodede bufferopløsninger er tilgængelige i området pH4, pH7 og pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 217672
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 4
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE plastikflaske