Få mere at vide
Bufferopløsning pH3,00 (phthalat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073112 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10104823
Brand: Fisher Chemical J/2810/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 217672
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 3
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE plastikflaske