Få mere at vide
Bufferopløsning pH3,00 (phthalat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| pH | 3 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE plastikflaske |