Få mere at vide
Bufferopløsning pH 10,00 (borat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10214200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10214200 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10789234 500 mL HDPE plastikflaske 500ml
10429560 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10274240 5 L Plastbeholder 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10214200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2880/17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bufferopløsning pH 10,00 (borat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling
Klar til brug til pH-måling.
Hver løsning er let at identificere ved dens farve, hvilket sparer tid og reducerer fejl.
Vores bufferløsninger er en højkvalitets og pålidelig serie af produkter, der sikrer nøjagtige resultater for kalibrering/titrering.
  • Standard og farvekodede bufferløsninger
  • Fremstillet til en tolerance på± 0,02 pH-enheder
  • Nøjagtigt standardiseret og mærket med lot-specifik pH ved 20 °C
  • Alle buffere kan spores til NIST og BS 1647 standard
  • Pakket i HDPE-beholdere for at hjælpe med at beskytte produkternes integritet og sikre sikker håndtering (refererer til 1L, 2,5L og 5L mængder)
  • Standardbuffere er tilgængelige i området pH2 til pH10
  • Farvekodede bufferopløsninger er tilgængelige i området pH4, pH7 og pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 217672
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 10
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE plastikflaske
Produkttitel
Vælg et problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.