Få mere at vide
Bufferopløsning pH 9, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 9 |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 25°C
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Boric Acid, DisodiumSalt