Få mere at vide
Bufferløsning pH 9,2, boratbuffer, sporbar til NIST, klar til brug
Artikelnummer. 10108372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10108372 1 l 1 L
13148663 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10108372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00 DKK
    341.80 DKK / 1 L
    Spare 24.20 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1330-43-4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution pH 9.2
Navn note Boratebuffer, sporbar til NIST, klar til brug
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 1 l
MDL nummer MFCD00163147
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar.