Få mere at vide
Bufferopløsning pH 9,180 (25 °C), med svampemiddel, ifølge DIN 19266, Solstice
Artikelnummer. 15624020
Skift visning
Mængde:
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15624020 6 x 1 l Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15624020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 335956X1L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Med fungicid ifølge DIN 19266
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Buffer solution pH 9.180 (25°C)
Navn note Med fungicid, ifølge DIN 19266
CAS 1330-43-4, 7732-18-5
Kogepunkt 100 °C
CAS min % >0.1000%, >99.0000%
CAS Max % <0.5000%, <100.0000%
Tæthed 1.0 g/cm3
Til brug med (applikation) pH Calibration
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 9.1
Fysisk form Liquid
Mængde 6 x 1 l
Løsningstype Buffer
Emballage Poly flaske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.