Få mere at vide
Bufferopløsning pH 9,18, Reagecon™ Artikelnummer.: 11701389
compliance-icons
Bufferopløsning pH 9,18, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11701389 Shop alle Reagecon produkter
250 mL, 250ml
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11701389
Brand: Reagecon 91690
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes som en NIST/DIN-certificeret pH-buffer. Mettler Toledo™ Bufferopløsning pH 9,18 kommer i en 250 ml flaske.
  • NIST/DIN certificering
  • pH 9180
  • 250 ml
Tekniske data
pH 9.18
Mængde 250 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10918025D1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/06/2025 Artikelnummer91690
Partinummer10918025B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2025 Artikelnummer91690
Partinummer10918024J1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/12/2024 Artikelnummer91690
Partinummer1922523K2 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/12/2024 Artikelnummer91690
Partinummer1922523E1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/08/2024 Artikelnummer91690
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SOLUTION TAMPON pH 9.180 a 25°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: boric acid, disodiumsalt
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bufferopløsning pH 9,18, Reagecon™ >