Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 9,00, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Beskrivelse
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 9,00 testes ved 20 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,01. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
- Sporbar til SRM for NIST
- Certificering til ISO 9001:2008
- Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Tekniske data
Smeltepunkt | 0 °C |
Kogepunkt | 100 °C |
Farve | Farveløs |
pH | 9.00 ±0.01 |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 500 mL |
Løsningstype | pH Buffer |
Lugt | Characteristic |
Sporbarhed til NIST | Yes |
Opløselighedsinformation | Fully miscible in water |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Sikkerhed og håndtering
- BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 a 20°C
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: boric acid, disodiumsalt