Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 8,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11482014 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
pH:
8
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde pH unitSize
11482014 500 mL 8 500ml
11822172 500 mL 8 500ml
11420469 1 L 8 1 L
12719166 1 L 8 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482014 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 10805
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 8,00 er tilgængelig i opløsninger testet ved °20 C eller °25 C til et nøjagtighedsniveau på± 0,01. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 8
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Løsningstype pH Buffer
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 8.00 ± 0.01 @ 20°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric Acid, DisodiumSalt