Beskrivelse
- Farvede pH-bufferopløsninger
- Testet ved 20 °C eller 25 °C
- Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
- NIST sporbar
- Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
- Ingen mulighed for forurening
- Intet behov for separat målebeholder til brug ved kalibrering af elektroden
- Korrekt mængde buffer, der kræves til kalibrering, dispenseres i kalibreringskammeret, hvilket giver anledning til intet spild
- Velegnet til feltarbejde
- Let at bære
- 250ml, 500ml og 1L størrelser tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| pH | 10 at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE flaske med dobbelt hals |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 25°C
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Boric Acid, DisodiumSalt