Få mere at vide
Farvekodede pH-buffere i dobbelthalsflaskeformat, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
Beskrivelse
- Farvede pH-bufferopløsninger
- Testet ved 20 °C eller 25 °C
- Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
- NIST sporbar
- Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
- Ingen mulighed for forurening
- Intet behov for separat målebeholder til brug ved kalibrering af elektroden
- Korrekt mængde buffer, der kræves til kalibrering, dispenseres i kalibreringskammeret, hvilket giver anledning til intet spild
- Velegnet til feltarbejde
- Let at bære
- 250ml, 500ml og 1L størrelser tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| pH | 10 at 25°C |
| Mængde | 250 mL |
| Emballage | HDPE flaske med dobbelt hals |