Få mere at vide
Bufferopløsning pH 7, Fosfatbuffer, sporbar til NIST , klar til brug, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3598322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 10706383
Brand: Thermo Scientific Acros 383855000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7558-79-4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution pH 7
Navn note Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 500 mL
MDL nummer MFCD03097944
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.