Få mere at vide
Bufferopløsning pH 7, fosfatbuffer, sporbar til NIST, klar til brug
Artikelnummer. 10706383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10706383 500 ml 500ml
10026042 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10706383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 DKK
    314.18 DKK / 500ml
    Spare 9.82 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7558-79-4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution pH 7
Navn note Fosfatbuffer, sporbar til NIST, klar til brug
CAS 7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 500 ml
MDL nummer MFCD03097944
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar.