Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution pH 7 |
| CAS | 7558-79-4, 7732-18-5 |
| Tæthed | 1.0030g/mL |
| Mængde | 100 ml |
| Molekylær formel | H2KO4P |
| MDL nummer | MFCD03097944 |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.003 |
| Merck Index | 14, 7659 |
| Damptryk | 14 mmHg ved 20 °C |
| Vis mere |