Få mere at vide
Bufferopløsning pH 7, fosfatbuffer
Artikelnummer. 10317531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10317531 500 ml 500ml
10448273 100 ml 100ml
10114680 1 l 1 L
11906971 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10317531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 DKK
    281.65 DKK / 500ml
    Spare 41.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
pH-buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Tæthed 1.0030g/mL
Mængde 500 ml
Molekylær formel H2KO4P
MDL nummer MFCD03097944
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.003
Merck Index 14, 7659
Damptryk 14 mmHg ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 136.09