Få mere at vide
Bufferopløsning pH 7, Scharlab
Artikelnummer. 11339903
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339903 1 L 1 L
11329903 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339903 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO10071000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til at tilpasse reaktionsmediets pH, til kalibrering af pH-målere og i analytisk kemi.
Standardbufferopløsninger fremstilles ved hjælp af gravimetriske og volumetriske procedurer. Batchværdien bestemmes ved måling med en kombinationsglaselektrode mod fempunktskalibrering iht. DIN 19268. Denne pH-bufferopløsning kan spores til standard referencemateriale fra NIST .
Tekniske data
Smeltepunkt -5° °C
Kogepunkt 109 °C
Tæthed 1,01 g/cm3
pH 7.00
Fysisk form Løsning
Mængde 1 L
Formulering Pr. liter: 3,54g kaliumdihydrogenfosfat, 14,7g dinatriumhydrogenfosfat. Indeholder konserveringsmiddel.
Sporbarhed til NIST Sporbar til NIST
Opløselighedsinformation Blandet i vand (20 °C)