Få mere at vide
Bufferopløsning pH 7, Scharlab
Artikelnummer. 11329903
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329903 250 mL 250ml
11339903 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329903 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO10070250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til at tilpasse reaktionsmediets pH, til kalibrering af pH-målere og i analytisk kemi.
Standardbufferopløsninger fremstilles ved hjælp af gravimetriske og volumetriske procedurer. Batchværdien bestemmes ved måling med en kombinationsglaselektrode mod fempunktskalibrering iht. DIN 19268. Denne pH-bufferopløsning kan spores til standard referencemateriale fra NIST .
Tekniske data
Smeltepunkt -5°C
Kogepunkt 109°C
Tæthed 1.01g/cm3
pH 7.00
Fysisk form Løsning
Mængde 250 mL
Formulering Per liter: 3.54g Potassium dihydrogen phosphate, 14.7g Disodium hydrogen phosphate. Contains preservative.
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Opløselighedsinformation Miscible in water (20°C)