Learn More
Bufferopløsning, pH 7,00, gul, Reagecon™
BIOPHARMA
Product Code. 11431974 Shop All Reagecon Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 ml
5 l
Unit Size:
5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11431974 500 ml 500ml
11414629 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11431974 Supplier Reagecon Supplier No. 10705CTT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 7,00, Gul testes ved 20 °C med en nøjagtighed på± 0,01. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, er farvekodet og er bekvemt pakket.
Farvekodet og pakket for nemheds skyld
  • Farvet gul for nem identifikation af pH-værdi
  • Leveres i Bag in Box bulk cubitainer med integreret hane til nem dispensering eller Twin Neck flasker, der har et integreret kalibreringskammer
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Specifications
Farve Gul
pH 7.00 ±0.01
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Lugt Characteristic
Emballage Twin Neck flaske med integreret kalibreringskammer
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water