Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 7,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8015627 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
1000 mL
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 11472014
Brand: Reagecon 10705
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 7,00 testes ved 20 °C eller 25 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,01. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 7.00 ±0.01
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Lugt Characteristic
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water