Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 7,00, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 ml
1000 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
500ml
Beskrivelse
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
- Sporbar til SRM for NIST
- Certificering til ISO 9001:2008
- Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7.00 ±0.01 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 5 l |
| Lugt | Characteristic |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water |