Få mere at vide
Bufferopløsning pH 7,0 (20 °C), kaliumdihydrogenfosfat / dinatriumhydrogenfosfat, kan spores til SRM fra NIST, med fungicid, Solstice
Beskrivelse
Leder af branchen i over 65 år. Solstice leverer nu førsteklasses uorganiske reagenser verden over – med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed.
Sammensætning pr. liter:
- 3,52 g kaliumdihydrogenfosfat (KH2PO4)
- 7,26 g di-natriumhydrogenfosfat-2-hydrat (Na2HPO4*2H20)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution |
| pH | 7.0 |
| Mængde | 500 mL |
| MDL nummer | MFCD00066650 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | azanium;hydroxid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 7.0 (20 °C)