Få mere at vide
Bufferopløsning pH 7,0 (20 °C), kaliumdihydrogenfosfat / dinatriumhydrogenfosfat, kan spores til SRM fra NIST, med fungicid, Solstice
Artikelnummer. 15654030
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15654030 1 L 1 L
15634030 100 mL 100ml
15664030 500 mL 500ml
15684030 6 x 100 mL Pakke med 6
15604040 6 x 500 mL Pakke med 6
15674030 5 L 5 L
15694030 6 x 1 L Pakke med 6
15644030 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15654030 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 336461L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00 DKK
    55.95 DKK / 1 L
    Spare 439.05 DKK
    88% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kaliumdihydrogenfosfat / dinatriumhydrogenfosfat, sporbar til SRM fra NIST , med fungicid.
Leder af branchen i over 65 år. Solstice leverer nu førsteklasses uorganiske reagenser verden over – med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed.
Sammensætning pr. liter:
  • 3,52 g kaliumdihydrogenfosfat (KH2PO4)
  • 7,26 g di-natriumhydrogenfosfat-2-hydrat (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
Til brug med (applikation) pH Calibration
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 7.0
Fysisk form Solution
Mængde 1 L
Løsningstype pH Buffer
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn azanium;hydroxid
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 7.0 (20 °C)