Få mere at vide
Bufferopløsning pH 6,865, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13116269 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13116269 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 13116269 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 10687
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Velegnet til brug, hvor der kræves meget nøjagtige mål. Reagecon pH Buffer Standard 6.865 er fremstillet efter strenge specifikationer med en forlænget holdbarhed.
En Professional Range buffer (iht. DIN 19266 værdi), der leveres med et detaljeret analysecertifikat, som beskriver sporbarhed til NIST .
  • Temperaturafhængighedsdata, lotnumre og udløbsdatoer trykt på etiketten
  • Testet og ISO 17025 certificeret
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,0001g/cm3
pH 6.865
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE flaske
Sporbarhed til NIST Sporbar til NIST
Damptryk 23hPa (ved 20 °C)
Opløselighedsinformation Fuldt blandbar