Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 6,00, Reagecon™ Artikelnummer.: 11460459
Bufferopløsning, pH 6,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11460459 Shop alle Reagecon produkter
1 L, 1 L
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 11460459
Brand: Reagecon 1060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 6,00 testes ved 20 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,01. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 6.00 ±0.01
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Løsningstype pH Buffer
Lugt Characteristic
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer624J1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/10/2025 Artikelnummer1060
Partinummer623E1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/09/2024 Artikelnummer1060
Partinummer623E1 (1) CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/03/2024 Artikelnummer1060
Partinummer622A1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/04/2022 Artikelnummer1060
Partinummer620L1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/01/2022 Artikelnummer1060
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bufferopløsning, pH 6,00, Reagecon™ >