Få mere at vide
Bufferopløsning pH 5,5, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 5.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1000 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Formulering | Phosphate - Citrate |