Få mere at vide
Bufferopløsning pH 5, Reagecon™ Artikelnummer.: 11426404
Bufferopløsning pH 5, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11426404 Shop alle Reagecon produkter
500 mL, 500ml
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11426404
Brand: Reagecon 1050525
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH 5
Mængde 500 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer525D1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/08/2025 Artikelnummer1050525
Partinummer524F1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/03/2025 Artikelnummer1050525
Partinummer523M1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/07/2024 Artikelnummer1050525
Partinummer523M1 (1) CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/07/2024 Artikelnummer1050525
Partinummer523M1 (2) CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/03/2024 Artikelnummer1050525
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bufferopløsning pH 5, Reagecon™ >