Få mere at vide
Bufferopløsning pH 4, rød, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Bag-in-Box beholder
HDPE flaske GL45
HDPE flaske med dobbelt hals
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
500ml
Beskrivelse
- Farvet
- Dobbelthalsede beholdere med integreret kalibreringskammer
- Testet ved 20 °C eller 25 °C
- Certificeret af ISO 17025 Akkrediteret testmetode
- NIST sporbar
- Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| pH | 4 at 20°C |
| Mængde | 250 mL |
| Emballage | HDPE flaske med dobbelt hals |