Få mere at vide
Bufferopløsning pH 4, rød, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414589 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Bag-in-Box beholder
HDPE flaske GL45
HDPE flaske med dobbelt hals
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
500ml
Artikelnummer. 11414589
Brand: Reagecon 10402CTT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farvede pH-bufferopløsninger i Twin-neck beholdere. Reagecon™ Bufferopløsning pH 4, rød er ISO 17025 akkrediteret og NIST sporbar.
  • Farvet
  • Dobbelthalsede beholdere med integreret kalibreringskammer
  • Testet ved 20 °C eller 25 °C
  • Certificeret af ISO 17025 Akkrediteret testmetode
  • NIST sporbar
  • Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Farve Rød
pH 4 at 20°C
Mængde 250 mL
Emballage HDPE flaske med dobbelt hals