Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution pH 4 |
| Navn note | Phthalatbuffer |
| CAS | 68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| pH | 3,98 til 4,02 (20 °C) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Molekylær formel | C8H5KO4 |
| MDL nummer | MFCD00130806 |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |