Få mere at vide
Bufferløsning pH 4, citratbuffer
Artikelnummer. 10349240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10349240 1 l 1 L
10661832 500 ml 500ml
10388803 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10349240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    421.65 DKK / 1 L
    Spare 83.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 68-04-2 | C8H5KO4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
pH-buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution pH 4
Navn note Phthalatbuffer
CAS 68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5
Farve Farveløs
pH 3,98 til 4,02 (20 °C)
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
Molekylær formel C8H5KO4
MDL nummer MFCD00130806
Emballage Plastflaske
Sporbarhed til NIST Sporbar til NIST
Formel vægt 204.23