Få mere at vide
Bufferopløsning pH 4, Scharlab
Artikelnummer. 11349893
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Artikelnummer. 11349893
Brand: Scharlab SO10040250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kaliumhydrogenphthalatbuffer til brug ved kalibrering af pH-målere i analytisk kemi.
Standardbufferopløsninger fremstilles ved hjælp af gravimetriske og volumetriske procedurer. Batchværdien bestemmes ved måling med en kombinationsglaselektrode mod fempunktskalibrering iht. DIN 19268. Denne pH-bufferopløsning kan spores til standard referencemateriale fra NIST .
Kemiske identifikatorer
Synonym Potassium hydrogen phthalate buffer
Tekniske data
Tæthed 1.01g/cm3
pH 4.00
Fysisk form Løsning
Mængde 250 mL
Formulering Per liter: 10.21g Potassium hydrogen phthalate. Contains preservative.
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Opløselighedsinformation Miscible in water (20°C)