Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 4,01, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8014384 Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
1500ml
Artikelnummer. 10711765
Brand: Mettler Toledo 51350042
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibrier Service) certificerede buffere er det perfekte produkt til regulerede industrier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lys rød
Oversigt Certified buffer pH 4.01, 6 x 250mL
pH 4.01
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Løsningstype pH Buffer
Lugt None
Emballage 6x 250 mL