Få mere at vide
Bufferopløsning pH 4,01, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
Til brug med (applikation) | pH-kalibrering |
pH | 4.01 |
Mængde | 500 mL |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bufferopløsning pH 4,01, Reagecon™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion