Få mere at vide
Bufferopløsning med lav ionstyrke PH 4.10, Reagecon™
Artikelnummer. 11454619 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11454619
Brand: Reagecon LS41
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagecons pH-bufferopløsning ved 20 C °er testet ved en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og NIST sporbar, har garanteret stabilitet gennem hele sin holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Low Ionic Strength Buffer Solution
pH 4.10
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE flaske GL45