Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 4,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11422014 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
pH:
4,00 ved 20 °C
4,00 ved 25 °C
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde pH unitSize
11422014 500 ml 4,00 ved 20 °C 500ml
11416404 500 ml 4,00 ved 25 °C 500ml
11412014 1000 ml 4,00 ved 20 °C 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422014 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 10405
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 4,00 testes ved 20 °C eller 25 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,01. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Sporbar til SRM for NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008
  • Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 4,00 ved 20 °C
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Løsningstype pH Buffer
Lugt Characteristic
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water