Få mere at vide
Bufferopløsning pH 4,00 (20 °C), Fluka™
Artikelnummer. 16212892 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
16212892 500 ml
1 options
Artikelnummer. 16212892 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 35080500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Certificeret, farvet rød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer Solution pH 4.00 (20°C)
CAS 18996-35-5, 77-92-9, 144-33-2, 7732-18-5
Smeltepunkt <0°C
Kogepunkt 100°C (1.013 hPa)
Farve Rød
pH 4
Mængde 500 ml
Emballage Plastflaske