Få mere at vide
Bufferopløsning pH: 4,0, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12980644 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12980644 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12980644 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 004 1L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
pH 4.0
Fysisk form Væske
Mængde 1000 mL
Løsningstype Buffer
Formulering Citric Acid/Sodium, Hydroxyde/Sodium Chloride
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer solution - pH 4.00 @ 20°C (Citric Acid/ Sodium Chloride/ Sodium Hydroxide ) (SOL 004)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.