Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 3 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990664 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12990664 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12990664 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 025 1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1172.93 DKK / 1000ml
    Spare 287.07 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 3
Mængde 1000 mL
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
Emballage Flaske
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.O
IUPAC navn azanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Grad Eu. Ph. Referencematerialer