Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 3,5, Reagecon™ Artikelnummer.: 10344068
compliance-icons compliance-icons
Bufferopløsning, pH 3,5, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10344068 Shop alle Reagecon produkter
1 L, 1 L
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 10344068
Brand: Reagecon 4000600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet i overensstemmelse med Ph. Eur. Kapitel 4 (4.1.3). Reagecon™ Bufferopløsning, pH 3,5 testes ved 20 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,05. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet og er ISO 17025 akkrediteret og NIST sporbar.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Fremstillet og testet i overensstemmelse med Ph. Eur. Kapitel 4 (4.1.3)
  • Leveres med et detaljeret analysecertifikat, som beskriver sporbarhed til NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008 og akkrediteret til ISO 17025
  • Temperaturafhængighedsdata er trykt på etiketten, ligesom partinumre og udløbsdatoer
  • Forlænget holdbarhed med forbedret stabilitet, der —kan bruges til udløbsdatoen, selv efter åbning
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Analysecertifikat Yes
pH 3.5 ±0.05
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Løsningstype pH Buffer
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer406025D1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/09/2025 Artikelnummer4000600
Partinummer406024F1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/05/2025 Artikelnummer4000600
Partinummer406023A1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/04/2023 Artikelnummer4000600
Partinummer406022G1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/12/2022 Artikelnummer4000600
Partinummer406021E1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/08/2022 Artikelnummer4000600
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 3.5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid 37%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bufferopløsning, pH 3,5, Reagecon™ >