Få mere at vide
Bufferopløsning pH 3,0 (°20 C), Citronsyre / natriumhydroxid / natriumchloridopløsning, med fungicid, sporbar til SRM fra NIST og PTB, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663180 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15663180
Brand: Honeywell-Fluka 310461L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Citronsyre / natriumhydroxid / natriumchloridopløsning, med fungicid, sporbar til SRM fra NIST og PTB
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer Solution Ph 3.0 (20 °C)
Navn note With fungicide
CAS 1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
Mængde 1 L
Emballage Poly flaske
FN nummer NONH for all modes of transport
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 3.0 (20 °C)