Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 2 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940664 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 12940664
Brand: Fisher Chemical SOL 020 1L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer Solution
CAS 1336-21-6
pH 2
Mængde 1000 mL
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
Emballage Flaske
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.O
IUPAC navn azanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Grad Eu. Ph. Referencematerialer