missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bufferopløsning pH 2, Scharlab

Artikelnummer. 11329893
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329893 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11329893 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO10221000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Til brug i bufferopløsninger.

Standardbufferopløsninger fremstilles ved hjælp af gravimetriske og volumetriske procedurer. Batchværdien bestemmes ved måling med en kombinationsglaselektrode mod fempunktskalibrering iht. DIN 19268. Denne pH-bufferopløsning kan spores til standard referencemateriale fra NIST .

Tekniske data

Tæthed ∼1.00g/cm3
pH 2.00
Fysisk form Løsning
Mængde 1 L
Formulering Per liter: 6.43g Citric acid, 2.40g Sodium hydroxide and 6.13mL Hydrochloric acid
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Opløselighedsinformation Miscible in water (20°C)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.