Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 2,00, kviksølvfri, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12810317 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 12810317
Brand: Reagecon 102025MF
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 2,00, kviksølvfri er testet ved 25 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,02. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
  • Leveres med et detaljeret analysecertifikat, som beskriver sporbarhed til NIST
  • Certificering til ISO 9001:2008 og akkrediteret til ISO 17025
  • Kviksølvfri for sikrere brug og lettere bortskaffelse
  • Temperaturafhængighedsdata er trykt på etiketten, ligesom partinumre og udløbsdatoer
  • Forlænget holdbarhed med forbedret stabilitet, der —kan bruges til udløbsdatoen, selv efter åbning
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 2.00 ±0.02
Fysisk form Væske
Mængde 1000 mL
Løsningstype pH Buffer
Formulering Glycine, Hydrochloric Acid, Sodium Chloride
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Fully miscible in water