Få mere at vide
Bufferopløsning pH 2,00 (glycin), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10703324 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10703324 500 mL 500ml
10588040 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703324 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2800/08
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Bufferopløsning pH 2,00 (glycin), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 217672
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 2
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE plastikflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 2 (glycine) Standard Buffer Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid