Få mere at vide
Bufferopløsning pH 2,00 (glycin), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10588040 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10588040 2.5 L 2.5 L
10703324 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10588040 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2800/17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Bufferopløsning pH 2,00 (glycin), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 217672
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 2
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE plastikflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 2 (glycine) Standard Buffer Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid