Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 2,00, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Beskrivelse
Certificeret af en ISO 17025 akkrediteret testmetode og fuldt ud NIST sporbar. Reagecon™ Bufferopløsning, pH 2,00 testes ved 20 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,02. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet, selv efter åbning af flasken.
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
- Sporbar til SRM for NIST
- Certificering til ISO 9001:2008
- Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 2.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1000 ml |
| Formulering | Glycine, Hydrochloric Acid, Sodium Chloride |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water |